Piombo (II) cloruro zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
Lead dichloride
MQ200
Formula:
Cl₂Pb Peso molecolare: 278.11 g/mol Punto di ebollizione: 950 Punto di fusione: 496 Densità: 5.85 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011157 CAS Number: 7758-95-4 EINECS: 231-845-5 UN: 2291 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05422 |
Hill Formula | Cl₂Pb |
Chemical formula | PbCl₂ |
Molar Mass | 278.1 g/mol |
Boiling point | 950 °C (1013 hPa) |
Density | 5.85 g/cm³ (20 °C) |
Melting Point | 500 °C |
Solubility | 10 g/l (20 °C) |
LD 50 oral |
LD50 Rat |
Storage class | 6.1 D Non combustible, acute toxicity cat. 3 / toxic or substances with chronic effects |
WGK | WGK 3 highly water endangering |
R Phrase | R 61-20/22-33-50/53-62 |
S Phrase | S 53-45-60-61 |