Piombo (II) cloruro, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Lead dichloride
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-95-4
Molecular Formula: PbCl2
Formula Weight: 278.10
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.85
Melting Point: 501°
Boiling Point: 951°
Merck Reference: 14,5404
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011157
Formula:
Cl₂Pb Punto di ebollizione: 951 °C Punto di fusione: 501 °C Densità: 5,85 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011157 CAS Number: 7758-95-4 EINECS: 231-845-5 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5404 |