Stampa…
Gallium(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
41881.03 41881.06
41881.03EA 169 EUR
41881.03 41881.06
Gallium(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Gallium(II) telluride
Purity: 99.999% CAS No.: 12024-14-5 Molecular Formula: GaTe Formula Weight: 197.32 Physical Form: 6mm & down Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00135536
Formula: GaTe
Peso molecolare: 197.32 g/mol
Punto di ebollizione: 103…104 °C (0.08 mmHg)
Punto di fusione: 824
Densità: 5.44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00135536
CAS Number: 12024-14-5
EINECS: 234-690-1