Solfato di ditallio ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 7446-18-6
Molecular Formula: Tl2SO4
Formula Weight: 504.80
Physical Form: Crystalline
Density: 6.77
Melting Point: 632°
Boiling Point: dec.
Solubility: Solubility in water increases with temperature
Merck Reference: 14,9269
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011278
Formula:
O₄STl₂ Punto di ebollizione: Dec. Punto di fusione: 632 °C Densità: 6,77 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011278 CAS Number: 7446-18-6 EINECS: 231-201-3 UN: 1707 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9269 |