Stampa…
Solfato di ditallio 99.9+% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
196940100 196940500 196942500
ACRO196940100EA 41.9 EUR
ACRO196940100 ACRO196940500 ACRO196942500
Solfato di ditallio 99.9+% (trace metals basis)
Solfato di ditallio
Formula: O₄STl₂
Punto di fusione: 632 °C
Densità: 6,77 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011278
CAS Number: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09405
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or crystals
Assay 80.0 to 84.0 % (Tl)
Total trace metal impurities ≤0.1 %