Acido borico ≥99%, in polvere, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
B(OH)₃ Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 160 °C Densità: 1,44 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011337 CAS Number: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Non-volatile with methanol/HCl | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.025 % |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |