Stampa…
Acido borico ≥98%, cristallizzato, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
20177.290EA 40.2 EUR
20177.290 20177.368
Acido borico ≥98%, cristallizzato, TECHNICAL
Acido borico
Formula: B(OH)₃
Peso molecolare: 61,83 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 160 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011337
CAS Number: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=cf62f64ce66f880a3bf3dbb52e5a3d3d709ad336&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %