Acido borico, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
B(OH)₃ Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 160 °C Densità: 1,44 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011337 CAS Number: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
Solubility | 46.5 g/L (20 °C) |
Melting Point | 171 °C (decomposition) |
Molar Mass | 61.83 g/mol |
Bulk Density | 400 - 600 kg/m³ |
Vapour Pressure | 2.7 hPa (20 °C) |
Density | 1.44 g/cm³ (20 °C) |
pH | 3.7 (46.5 g/L, H₂O, 20 °C) |