Stampa…
Acido borico, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
1.00160.5000 1.00160.9050 1.00160.9025
1.00160.5000EA 296 EUR
1.00160.5000 1.00160.9050 1.00160.9025
Acido borico, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Acido borico
Formula: B(OH)₃
Peso molecolare: 61.83 g/mol
Punto di ebollizione: 185
Punto di fusione: 160
Densità: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011337
CAS Number: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM