Acido borico, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
|
Pericolo
|
0055.0500EA
50.5
EUR
0055.0500
0055.1000
Acido borico, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acido borico
Formula:
B(OH)₃ Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 160 °C Densità: 1,44 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011337 CAS Number: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
Exceeds ACS Specifications | |
Assay | min. 99.5 % |
Arsenic (As) | max. 1 ppm |
Calcium (Ca) | max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble in Methanol | max. 0.005 % |
Nonvolatile with Methanol | max. 0.05 % |
Phosphate (PO4) | max. 0.001 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.005 % |