Acido borico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 10043-35-3
Molecular Formula: BH3O3
Formula Weight: 61.83
Flash Point: None
Odour: Odourless
pH: 3.8-4.8
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 1697939
Merck Reference: 14,1336
MDL No.: MFCD00011337
Formula:
B(OH)₃ Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 185 °C (dec.) Densità: 1,435 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011337 CAS Number: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Merck Index: 14,1336 |