Stampa…
Acido borico 99.6% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
423480020 423485000
ACRO423480020EA 102 EUR
ACRO423480020 ACRO423485000
Acido borico 99.6% ACS
Acido borico
Formula: B(OH)₃
Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 169 °C (dec.)
Densità: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011337
CAS Number: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in methanol)
Non-volatiles with MeOH ≤0.05 %