Stampa…
Acido borico 99.5% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
327130010 327132500
ACRO327130010EA 76.6 EUR
ACRO327130010 ACRO327132500
Acido borico 99.5% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Acido borico
Formula: B(OH)₃
Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 169 °C (dec.)
Densità: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011337
CAS Number: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Assay ≥99.4 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm