Stampa…
Di-tallio triossido 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A17601.18 A17601.09
A17601.18EA 180 EUR
A17601.18 A17601.09
Di-tallio triossido 96%
Di-tallio triossido
Purity: 96% CAS No.: 1314-32-5 Molecular Formula: Tl2O3 Formula Weight: 456.74 Odour: Odourless Melting Point: 717° Boiling Point: 875° Merck Reference: 14,9268 UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00011276
Formula: O₃Tl₂
Punto di ebollizione: 875 °C
Punto di fusione: 717 °C
Densità: 9,65
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011276
CAS Number: 1314-32-5
EINECS: 215-229-3
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9268