di-Boro triossido, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00169.0250
1.00169.0150
1.00169.0250EA
1550
EUR
1.00169.0250
1.00169.0150
di-Boro triossido, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
di-Boro triossido
Formula:
B₂O₃ Punto di ebollizione: 1860 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 450 °C Densità: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011315 CAS Number: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 REACH: 01-2119486655-24 Merck Index: 13,01327 |
Solubility | 36 g/L (25 °C) |
Melting Point | 450 °C |
Molar Mass | 69.61 g/mol |
Bulk Density | 900 - 1100 kg/m³ |
Boiling Point | 1860 °C |
Density | 2.46 g/cm³ (20 °C) |
pH | 4 (10 g/L, H₂O, 25 °C) |