Stampa…
di-Boro triossido ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11707.36 A11707.0E
A11707.36EA 50.5 EUR
A11707.36 A11707.0E
di-Boro triossido ≥99%
di-Boro triossido
Purity: 99% CAS No.: 1303-86-2 Molecular Formula: B2O3 Formula Weight: 69.62 Odour: Odourless Melting Point: ca 450° Boiling Point: 1860° Merck Reference: 14,1337 MDL No.: MFCD00011315
Formula: B₂O₃
Punto di ebollizione: 1860 °C
Punto di fusione: ∼450 °C
Densità: 2,46
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011315
CAS Number: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 14,1337