di-Boro triossido ≥99.98% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Boron oxide, Boric anhydride
Purity: 99.98%
CAS No.: 1303-86-2
Molecular Formula: B2O3
Formula Weight: 69.62
Physical Form: Powder
Density: 2.46
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 450°
Boiling Point: 1860°
Merck Reference: 14,1337
MDL No.: MFCD00011315
Formula:
B₂O₃ Peso molecolare: 69.62 g/mol Punto di ebollizione: 1860 °C Punto di fusione: ∼450 °C Densità: 2.46 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011315 CAS Number: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 REACH: 01-2119486655-24 Merck Index: 14,1337 |