Stampa…
di-Boro triossido 98% -40 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Boron oxide, Boric anhydride
206300010 206300050 206300250
ACRO206300010EA 81.1 EUR
ACRO206300010 ACRO206300050 ACRO206300250
di-Boro triossido 98% -40 mesh
di-Boro triossido
Formula: B₂O₃
Punto di ebollizione: 1860 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 450 °C
Densità: 2,46 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011315
CAS Number: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Impurity ≤0.01 % (Total halides impurities)