Stampa…
Tallio (I) nitrato 99.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
265590250 265591000
ACRO265590250EA 85.2 EUR
ACRO265590250 ACRO265591000
Tallio (I) nitrato 99.5%
Tallio (I) nitrato
Formula: NO₃Tl
Punto di ebollizione: 433 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 206 °C
Densità: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011280
CAS Number: 10102-45-1
EINECS: 233-273-1
UN: 2727
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09400
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤5000 ppm