Stampa…
Tallio (I) iodio ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Thallium iodide
43001.09 43001.18 43001.36
43001.09EA 94.5 EUR
43001.09 43001.18 43001.36
Tallio (I) iodio ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Tallio (I) iodio
Formula: ITl
Peso molecolare: 331.29 g/mol
Punto di ebollizione: 824 °C
Punto di fusione: 440
Densità: 7.1
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011279
CAS Number: 7790-30-9
EINECS: 232-199-7
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,9264