Tallio (I) iodio, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Thallium iodide
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7790-30-9
Molecular Formula: TlI
Formula Weight: 331.27
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 7.1
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 440°
Boiling Point: 824°
Merck Reference: 14,9264
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011279
Formula:
ITl Peso molecolare: 331,29 g/mol Punto di ebollizione: 824 °C Punto di fusione: 440 °C Densità: 7,1 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011279 CAS Number: 7790-30-9 EINECS: 232-199-7 UN: 1707 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9264 |