Thallium(I) fluoride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 7789-27-7
Molecular Formula: TlF
Formula Weight: 223.37
Physical Form: Crystalline
Density: 8.36
Boiling Point: 655°
Solubility: Very soluble in water
Merck Reference: 14,9262
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00049607
Formula:
FTl Punto di ebollizione: 655 °C Punto di fusione: 315 °C Densità: 8,36 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049607 CAS Number: 7789-27-7 EINECS: 232-154-1 UN: 1707 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9262 |