Tallio (I) cloruro ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Thallium chloride
Purity: 99.999%
CAS No.: 7791-12-0
Molecular Formula: TlCl
Formula Weight: 239.82
Physical Form: Powder
Density: 7.0
Refractive Index: 2.247
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: 430°
Merck Reference: 14,9260
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011274
Formula:
ClTl Peso molecolare: 239,84 g/mol Punto di ebollizione: 720 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 430 °C Densità: 7,0 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011274 CAS Number: 7791-12-0 EINECS: 232-241-4 UN: 1707 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9260 |