Stampa…
Tallio (I) cloruro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
208880250 208881000
ACRO208880250EA 120 EUR
ACRO208880250 ACRO208881000
Tallio (I) cloruro 99%
Tallio (I) cloruro
Formula: ClTl
Punto di ebollizione: 720 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 430 °C
Densità: 7 g/cm³
MDL Number: MFCD00011274
CAS Number: 7791-12-0
EINECS: 232-241-4
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09395
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %