Stampa…
Indium(III) chloride, anidro 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
L18758.06 L18758.14
L18758.06EA 58.8 EUR
L18758.06 L18758.14
Indium(III) chloride, anidro 98+%
Indium(III) chloride
Purity: 98+% CAS No.: 10025-82-8 Molecular Formula: InCl3 Formula Weight: 221.18 Odour: Odourless Melting Point: 586° Boiling Point: 800° Merck Reference: 14,4958 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011058
Formula: Cl₃In
Peso molecolare: 221,18 g/mol
Punto di ebollizione: 800 °C
Punto di fusione: 586 °C
Densità: 3,460
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011058
CAS Number: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4958