Indium(III) chloride, anidro ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
Purity: 99.99%
CAS No.: 10025-82-8
Molecular Formula: InCl3
Formula Weight: 221.18
Physical Form: Crystalline
Density: 3.460
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 586°
Boiling Point: 800°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,4958
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011058
Formula:
Cl₃In Punto di ebollizione: 800 °C Punto di fusione: 586 °C Densità: 3,460 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011058 CAS Number: 10025-82-8 EINECS: 233-043-0 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,4958 |