Stampa…
Indium(III) chloride, anidro ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11856.03 11856.09 11856.18 11856.30
11856.03EA 53.9 EUR
11856.03 11856.09 11856.18 11856.30
Indium(III) chloride, anidro ≥99.999% (metals basis)
Indium(III) chloride
Purity: 99.999% CAS No.: 10025-82-8 Molecular Formula: InCl3 Formula Weight: 221.18 Physical Form: Crystalline Density: 3.460 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 586° Boiling Point: 800° Merck Reference: 14,4958 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011058
Formula: Cl₃In
Punto di ebollizione: 800 °C
Punto di fusione: 586 °C
Densità: 3,460
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011058
CAS Number: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4958