Stampa…
Indium(III) chloride 99.995% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Indium Trichloride Chloride, Indium trichloride
193190100 193190500 193192500
ACRO193190100EA 89.9 EUR
ACRO193190100 ACRO193190500 ACRO193192500
Indium(III) chloride 99.995% (trace metals basis)
Indium(III) chloride
Formula: Cl₃In
Peso molecolare: 221,18 g/mol
Punto di ebollizione: 800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 586 °C
Densità: 4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011058
CAS Number: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04980
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.005 %