Indium(I) chloride, anidro ≥99.995% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
confezionato sotto argo
Purity: 99.995%
CAS No.: 13465-10-6
Molecular Formula: InCl
Formula Weight: 150.27
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Density: 4.19
Melting Point: ca 225°
Boiling Point: 608°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00148875
Formula:
InCl Punto di ebollizione: 608 °C Punto di fusione: ∼225 °C Densità: 4,19 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00148875 CAS Number: 13465-10-6 EINECS: 236-693-3 UN: 3260 ADR: 8,III |