Stampa…
Ammoniaca soluzione 5.0 M NH4OH (5.0N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido d'ammonio, Soluzione acquosa di ammoniaca
318612-2L 318612-500ML
318612-2LEA 123.69 EUR
318612-2L 318612-500ML
Ammoniaca soluzione 5.0 M NH4OH (5.0N) soluzione volumetrica, Fluka™
Ammoniaca soluzione
Formula: NH₃
Peso molecolare: 35.05 g/mol
Punto di ebollizione: 38 °C
Densità: 0.9…1.0 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066650
CAS Number: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
Visualizza i codici
Assay 4.90 - 5.10 N
Traceable to NIST SRM effective
Explosion Limit 27 %