Gallium(III) chloride, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Gallium trichloride
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 13450-90-3
Molecular Formula: GaCl3
Formula Weight: 176.03
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Density: 2.47
Appearance: White
Melting Point: 78°
Boiling Point: 201°
Merck Reference: 14,4348
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011018
Formula:
Cl₃Ga Punto di ebollizione: 201 °C Punto di fusione: 78 °C Densità: 2,47 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011018 CAS Number: 13450-90-3 EINECS: 236-610-0 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,4348 |