2-Mercapto-2-thiazoline, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₃H₅NS₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00126013 CAS Number: 96-53-7 EINECS: 202-512-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 101 - 106 °C |
Molar Mass | 119.21 g/mol |
pH | 6 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |