Stampa…

Benzile cloroformiato stabilizzato, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck
Pericolo

Synonyms: CBZ-Cl (Z-Cl)

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14688.0250 8.14688.2600
8.14688.0250EA 227 EUR
8.14688.0250 8.14688.2600
Benzile cloroformiato stabilizzato, Sigma-Aldrich®
Benzile cloroformiato
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170.6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000640
CAS Number: 501-53-1
EINECS: 207-925-0
UN: 1739
ADR: 8 I

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -18 °C
Molar Mass 170.59 g/mol
Boiling Point 178 - 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 590 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR