Stampa…
Platino 10% on activated carbon hydrogenation catalyst, zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Platinium
MQ200
8.07339.0001 8.07339.0005
8.07339.0001EA 48.7 EUR
8.07339.0001 8.07339.0005
Platino 10% on activated carbon hydrogenation catalyst, zS, Sigma-Aldrich®
Platino
Formula: Pt
Peso molecolare: 195.08 g/mol
Punto di ebollizione: 3827
Punto di fusione: 1769
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3088
ADR: 4.2 III
Merck Index: 12,07689
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 250 kg/m3
pH 2 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C