Stampa…
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07080.5000 8.07080.9010
8.07080.5000EA 0 EUR
8.07080.5000 8.07080.9010
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003138
CAS Number: 89-25-8
EINECS: 201-891-0
Visualizza i codici
Solubility 3.30 g/l (23 °C)
Melting Point 127.5 - 129.5 °C
Molar Mass 174.2 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 191 °C (9.33 hPa)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 - 4.4 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)