3-Nitrobenzensolfonato di sodio, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₄NNaO₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007490 CAS Number: 127-68-4 EINECS: 204-857-3 |
Solubility | 200 g/l (20 °C) |
Melting Point | 350 °C (decomposition) |
Molar Mass | 225.16 g/mol |
Bulk Density | 450 kg/m3 |
pH | 8 (50 g/l, H2O, 23 °C) |
Ignition Point | 355 °C |