4H-3,1-Benzossazin-2,4(1H)-dione, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₈H₅NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006700 CAS Number: 118-48-9 EINECS: 204-255-0 |
Solubility | 0.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | 230 - 232 °C |
Molar Mass | 163.13 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 350 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 308 °C |
Ignition Point |