Stampa…
Cysteaminium chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 2-MEA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
8.02835.0025EA 58.8 EUR
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010 8.02835.1001
Cysteaminium chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cysteaminium chloride
Formula: C₂H₇NS·HCl
Peso molecolare: 113.61 g/mol
Punto di fusione: 67…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012904
CAS Number: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Visualizza i codici
Assay (iodometric) ≥ 97.0 %
Melting range (lower value) ≥ 61 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Identity (IR) passes test