Stampa…
Ammonium sulphite 35% in soluzione acquosa, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01221.1000 8.01221.2500 8.01221.9025 8.01221.9200
8.01221.1000EA 30.1 EUR
8.01221.1000 8.01221.2500 8.01221.9025 8.01221.9200
Ammonium sulphite 35% in soluzione acquosa, Sigma-Aldrich®
Ammonium sulphite
Formula: H₈N₂O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 10196-04-0
EINECS: 233-484-9
Visualizza i codici
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point 4 - 8 °C
Boiling Point 101 °C
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 7.6 (H2O, 20 °C)