Stampa…
2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers) ≥97% stabilizzato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone monometil etere
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00610.0250 8.00610.1000
8.00610.0250EA 43 EUR
8.00610.0250 8.00610.1000
2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers) ≥97% stabilizzato, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers)
Formula: C₇H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004536
CAS Number: 27813-02-1
EINECS: 248-666-3
Visualizza i codici
Assay isomers (GC, area%) ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.027 - 1.030
Identity (IR) passes test