Stampa…
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate stabilizzato per sintesi
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone monometil etere
8.00609.0250 8.00609.9025 8.00609.2500
8.00609.0250EA 49.6 EUR
8.00609.0250 8.00609.9025 8.00609.2500
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate stabilizzato per sintesi
(±)-2,3-Epoxypropyl methacrylate
Formula: C₇H₁₀O₃
Peso molecolare: 142,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005137
CAS Number: 106-91-2
EINECS: 203-441-9
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),III