Stampa…
3-Cloropropene stabilizzato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
Stabilization: Stabilised with propylene oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00257.0100 8.00257.1000
8.00257.0100EA 36.6 EUR
8.00257.0100 8.00257.1000
3-Cloropropene stabilizzato, Sigma-Aldrich®
3-Cloropropene
Formula: C₃H₅Cl
Peso molecolare: 76,53 g/mol
Punto di ebollizione: 44 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –136 °C
Densità: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000984
CAS Number: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3 (6.1),I
Merck Index: 13,00286
Visualizza i codici
Solubility 3.6 g/l (20 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 76.52 g/mol
Boiling Point 45 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 400 hPa (20 °C)
Explosion Limit 3.3 - 11.2 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 390 °C