Stampa…
Alluminio cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Cloruro d'alluminio
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01081.0100 8.01081.0500 8.01081.1000 8.01081.9050 8.01081.2500
8.01081.0100EA 37.8 EUR
8.01081.0100 8.01081.0500 8.01081.1000 8.01081.9050 8.01081.2500
Alluminio cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Alluminio cloruro
Formula: AlCl₃
Peso molecolare: 133.34 g/mol
Punto di ebollizione: 180
Punto di fusione: 180…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003422
CAS Number: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00335
Visualizza i codici
Solubility 450 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 180 - 181 °C (sublimed)
Molar Mass 133.34 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Density 2.44 g/cm3 (20 °C)
pH 2.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material