Stampa…
4-Ethylphenylacetylene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (4-Ethylphenyl)acetylene, 1-Ethyl-4-ethynylbenzene, 1-Ethynyl-4-ethylbenzene, (4-Ethylphenyl)ethyne
E0749-25G E0749-5G
TCIAE0749-25GEA 390 EUR
TCIAE0749-25G TCIAE0749-5G
4-Ethylphenylacetylene ≥97.0% (by GC)
4-Ethylphenylacetylene
Formula: C₁₀H₁₀
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 192°C
Flash Pt: 71°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00173887
CAS Number: 40307-11-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60da93f749d8b88a76d0695132ef973dcdca3739&vid=60da93f749d8b88a76d0695132ef973dcdca3739&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %