Stampa…
Alluminio cloruro, anidro ≥99.985% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cloruro d'alluminio
88488.06 88488.18 88488.30
88488.06EA 85.4 EUR
88488.06 88488.18 88488.30
Alluminio cloruro, anidro ≥99.985% (metals basis)
Alluminio cloruro
Purity: 99.985% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: Powder Density: 2.44 Appearance: White to yellow Odour: Pungent pH: 2,4 Melting Point: 190° subl. Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Formula: AlCl₃
Peso molecolare: 133.34 g/mol
Punto di ebollizione: 180
Punto di fusione: 190 °C (subl.)
Densità: 2.44
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003422
CAS Number: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8 II
Merck Index: 14,337