Stampa…
Alluminio cloruro, dry_ultra 99,999 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cloruro d'alluminio
ampuled under argon
44313.14 44313.22
44313.14EA 267 EUR
44313.14 44313.22
Alluminio cloruro, dry_ultra 99,999 Metals basis
Alluminio cloruro
Purity: 99.999% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.44 pH: 2,4 Melting Point: 190°subl. Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Formula: AlCl₃
Peso molecolare: 133.34 g/mol
Punto di ebollizione: 180
Punto di fusione: 190 °C. (subl.)
Densità: 2.44
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003422
CAS Number: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8 II
Merck Index: 14,337