Alluminio cloruro, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cloruro d'alluminio
Ampuled under argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.44
pH: 2,4
Melting Point: 190° subl.
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Formula:
AlCl₃ Punto di ebollizione: 180 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 190 °C (subl.) Densità: 2,44 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003422 CAS Number: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 1726 ADR: 8,II Merck Index: 14,337 |