Stampa…
Alluminio cloruro, anidro 99.999% (trace metals basis), in polvere per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Cloruro d'alluminio
364810200 364810100 364811000
ACRO364810200EA 176 EUR
ACRO364810200 ACRO364810100 ACRO364811000
Alluminio cloruro, anidro 99.999% (trace metals basis), in polvere per analisi
Alluminio cloruro
Formula: AlCl₃
Peso molecolare: 133,34 g/mol
Punto di ebollizione: 180 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 194 °C
Densità: 2,44 g/cm³
MDL Number: MFCD00003422
CAS Number: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm