Alluminio cloruro, anidro 98.5%, in polvere, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cloruro d'alluminio
217460050
217461000
217465000
ACRO217460050EA
29.6
EUR
ACRO217460050
ACRO217461000
ACRO217465000
Alluminio cloruro, anidro 98.5%, in polvere, extra puro
Alluminio cloruro
Formula:
AlCl₃ Peso molecolare: 133.34 g/mol Punto di ebollizione: 180 Punto di fusione: 194 °C Densità: 2.44 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003422 CAS Number: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 1726 ADR: 8 II Merck Index: 13,00335 |
Appearance | White to yellow to grey Powder |
Titration Argentometric | ≥98.0 % |
Aluminium (Al) | ≤150 ppm (free Al) |
Chromium (Cr) | ≤10 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Nickel (Ni) | ≤20 ppm |
Zinc (Zn) | ≤30 ppm |
Insoluble matter | ≤0.2 % (in water) |