Stampa…
3-Fluoroisonicotinic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
L20042.03 L20042.06
L20042.03EA 56.8 EUR
L20042.03 L20042.06
3-Fluoroisonicotinic acid ≥97%
3-Fluoroisonicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 393-53-3 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Melting Point: 251-254° dec. Beilstein Reference: 383678
Formula: C₆H₄FNO₂
Peso molecolare: 141,1 g/mol
Punto di fusione: 251…254 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789251
CAS Number: 393-53-3